Universal valve lockout, base + arm
Fournisseur: Brady
065401 065400
BRDY065401EA 153.3 EUR InStock
BRDY065401 BRDY065400
Universal valve lockout, base + arm
Cadenas de sécurité
These universal lockout devices are a modular system which enables users to lock out valves of different types and sises.
  • Flexibility and security
  • Available in two different sizes
Max. shackle diameter: 9 mm
Min. shackle clearance: 20 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité