Cable lockout device
Fournisseur: Brady
BRDY800112EA 52.59 EUR InStock
BRDY800112 BRDY800114
Cable lockout device
Cadenas de sécurité
These devices lock out gate valves, gas cylinders, electrical devices and more.
  • Lockout device is made from glass-filled PP, cable is made from plastic coated steel
  • Six padlocks can be applied
  • Can be combined with a tag (not included)
Min. shackle clearance: 15 mm
Max. shackle diameter: 8 mm
Max. cable diameter: 4,76 mm
Information de livraison: Supplied with cable. Replacment/additonal cables are available separately.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité