Mono-Reactive NHS Ester dye packs, Amersham CyDye™
Fournisseur: Cytiva
PA17101 PA13101 PA13104 PA13105 PA15100 PA15101 PA15102 PA15104 PA15106 PA15601 PA15602 PA15604 PA15605 PA15606 PA17104
PA17101EA 395 EUR InStock
PA17101 PA13101 PA13104 PA13105 PA15100 PA15101 PA15102 PA15104 PA15106 PA15601 PA15602 PA15604 PA15605 PA15606 PA17104
Mono-Reactive NHS Ester dye packs, Amersham CyDye™
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Mono-reactive dye pack contains derivatised CyDye™ that carries only one reactive group on each dye molecule for targeted and specific labelling of amine groups, for example on antibodies, peptides or oligonucleotides.
Information de livraison: Example protocols included with each dye pack.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité