Elemental analysis standards, phosphate rock, western, NIST-694
Fournisseur: LGC Standards
PROONIST-694EA 1010 EUR InStock
PROONIST-694
Elemental analysis standards, phosphate rock, western, NIST-694
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
This standard material is intended to use in validating analytical methods and in calibrating instruments used in the analysis of phosphate rock, fertilisers and similar materials.
A unit consists of 90 g of <150 µm (100 mesh) powdered material.
Certifications: Traceable to NIST and SRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité