Labels for safety padlocks
Fournisseur: Brady
050280 050281 050283 050289 050292 050293 051379
BRDY050280EA 14.91 EUR InStock
BRDY050280 BRDY050281 BRDY050283 BRDY050289 BRDY050292 BRDY050293 BRDY051379
Labels for safety padlocks
Étiquettes
These vinyl adhesive labels help send a clear message to workers when a machine is down for service or maintenance.
  • Available in three languages (English, French, Spanish)
  • For use with safety padlocks
Colour: Black and red on white
Thickness: 0,124 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité