Bottles, wide neck, round, HDPE, with sealing cap
Fournisseur: LAMAPLAST
435 434 433
215-4161EA 371 EUR InStock
215-4161 215-4160 215-4159
Bottles, wide neck, round, HDPE, with sealing cap
Flacons Flacons en plastique
HDPE, white with self sealing white PP screw cap.
  • For food use
  • Temperature range: -40 to +80 °C
  • Sterilisable by radiation
  • Not autoclavable
The bottles are suitable for food contact. They meets relevant requirements of the following directives or regulations: 1935/2004/CE as amended, UE 10/2011 as amended.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité