Plug lockout, Stopower™
Fournisseur: Brady
Stopower™
BRDY065673EA 22.85 EUR InStock
BRDY065673
Plug lockout, Stopower™
Cadenas de sécurité
This plug hugger is ideal for office equipment and other frequently locked out cords.
  • For use on 2 or 3 pronged polarised plugs
  • Cord cannot be plugged in with Stopower in place
  • Device cannot be removed without a key
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité