Ion chromatography standards, ammonium ion, VHG
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
VHG-INH41K-100 VHG-INH41K-500
PROOVHG-INH41K-100EA 88.8 EUR InStock
PROOVHG-INH41K-100 PROOVHG-INH41K-500
Ion chromatography standards, ammonium ion, VHG
Étalons Étalons cationiques Standards d'ammonium
These standard solutions are intended for use as a calibration or reference standard for ion chromatography (IC) or techniques using other modes of aqueous ion detection.
Certifications: Traceable to NIST and CRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité