Cadmium standard solutions, for ICP, in 5% HNO₃, VHG
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
VHG-PCDN-100 VHG-PCDN-500 VHG-PCDN-50 VHG-TCDN-100 VHG-TCDN-500
PROOVHG-PCDN-100EA 88.8 EUR InStock
PROOVHG-PCDN-100 PROOVHG-PCDN-500 PROOVHG-PCDN-50 PROOVHG-TCDN-100 PROOVHG-TCDN-500
Cadmium standard solutions, for ICP, in 5% HNO₃, VHG
Étalons Étalons cationiques Standards de cadmium
The solutions are intended for use as a certified reference material or calibration standard for inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES), inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), flame or furnace atomic absorption spectroscopy (AA or GFAA), x-ray fluorescence spectroscopy (XRF), and other techniques for elemental analysis.
Certifications: Traceable to NIST, SRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité