L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Padlock stations
Fournisseur: Brady
800121 800120
BRDY800121EA 35 EUR InStock
BRDY800121 BRDY800120
Padlock stations
Cadenas de sécurité
These stations constructed of 14 gauge steel with red plastic coating are ideal for storing padlocks when they are not in use.
  • Rugged and eye-catching stations
  • Hold up to 4 or 24 padlocks
Informations de commande: Padlocks supplied seperately.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité