Platinum standard solution, for ICP, in 20% HCl, VHG
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
VHG-PPTH-100 VHG-PPTH-50 VHG-PPTH-500 VHG-TPTH-100 VHG-TPTH-500
PROOVHG-PPTH-100EA 119 EUR InStock
PROOVHG-PPTH-100 PROOVHG-PPTH-50 PROOVHG-PPTH-500 PROOVHG-TPTH-100 PROOVHG-TPTH-500
Platinum standard solution, for ICP, in 20% HCl, VHG
Étalons Étalons cationiques Standards de platinium
The solutions are intended for use as a certified reference material or calibration standard for inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES), inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), flame or furnace atomic absorption spectroscopy (AA or GFAA), x-ray fluorescence spectroscopy (XRF), and other techniques for elemental analysis.
Certifications: Traceable to NIST, SRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité