Rubidium standard solution, for ICP, in 5% HNO₃, VHG
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
VHG-PRBN-100 VHG-PRBN-50 VHG-PRBN-500 VHG-TRBN-100 VHG-TRBN-500
PROOVHG-PRBN-100EA 85.7 EUR InStock
PROOVHG-PRBN-100 PROOVHG-PRBN-50 PROOVHG-PRBN-500 PROOVHG-TRBN-100 PROOVHG-TRBN-500
Rubidium standard solution, for ICP, in 5% HNO₃, VHG
Étalons Étalons cationiques Standards de rubidium
The solutions are intended for use as a certified reference material or calibration standard for inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES), inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), flame or furnace atomic absorption spectroscopy (AA or GFAA), x-ray fluorescence spectroscopy (XRF), and other techniques for elemental analysis.
Certifications: Traceable to NIST, SRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité