Antimony standard solution, for ICP, in 1% HNO₃ and Tartaric Acid, VHG
Fournisseur: LGC Standards
PROOVHG-PSBWTN-100EA 76.3 EUR InStock
PROOVHG-PSBWTN-100 PROOVHG-TSBWTN-100 PROOVHG-PSBWTN-500 PROOVHG-LSBWTN-100 PROOVHG-TSBWTN-500 PROOVHG-PSBWTN-250
Antimony standard solution, for ICP, in 1% HNO₃ and Tartaric Acid, VHG
Étalons Étalons cationiques Standards d'antimoine
The solutions are intended for use as a certified reference material or calibration standard for inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES), inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), flame or furnace atomic absorption spectroscopy (AA or GFAA), x-ray fluorescence spectroscopy (XRF), and other techniques for elemental analysis.
Certifications: Traceable to NIST, SRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité