VWR®, Sacs d'incinération
Fournisseur: VWR Collection
129-1565EA 132 EUR InStock
129-1565 129-1566 129-1567 129-1568 129-1569
VWR®, Sacs d'incinération
Sachets Sacs à déchets
Fabriqués en PP durable, ils comportent le symbole universel de danger biologique en noir.
Certifications: Répond à la norme de 165 g de chute selon ASTM D1709-98 et à la norme de 480 g de déchirure selon ASTM D1299-94A.
Attention: L'autoclavage n'est pas recommandé. Les sacs fondent à 98,9 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité