Chlorite ion chromatography standards, CRM, VHG
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
VHG-ICLO2-100 VHG-ICLO2-500
PROOVHG-ICLO2-100EA 87.2 EUR InStock
PROOVHG-ICLO2-100 PROOVHG-ICLO2-500
Chlorite ion chromatography standards, CRM, VHG
Étalons Étalons anioniques Standards de chlorite
This solution is intended for use as a certified reference material or calibration standard, for ion chromatography (IC) or techniques using other modes of aqueous ion detection.
Certifications: Traceable to NIST.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité