L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human CD19+ B cells from peripheral blood
Fournisseur: Charles River Laboratories Cell Solutions
PB19C-1 PB19C-2 PB19C-3 PB19NC-1
PB19C-1EA 0 EUR InStock
PB19C-1 PB19C-2 PB19C-3 PB19NC-1
Human CD19+ B cells from peripheral blood
Cellules
CD19+ B cells are isolated from mononuclear cells by positive or negative selection using immunomagnetic cell separation procedures. Peripheral blood cells are collected from normal human volunteers by direct collection or by using the COBE® Spectra or Spectra Optia® Apheresis System where cell-rich leukapheresis product is extracted using continuous flow centrifugal technology directly into the collection bag.
  • Purity >90% by flow cytometry
  • Test negative for Hepatitis B and C, HIV, HTLV, HCV/HBV, WNV, Trypanasoma cruzi, and Syphilis
  • Cryopreserved in CryoStor® CS10 media
CD19+ B cells play an essential role in the adaptive immune response. CD19+ B cells are responsible for the recognition and clearance of antigens in the system and, in the process, creating cells with the purpose of immunosurveillance. The wide range and sensitivity of the B cell to antigens lies in the process in which its receptor, the B cell receptor, develops.
Storage: Either prepare cells for long term storage in liquid nitrogen vapour phase or thaw for use. Storage in liquid phase nitrogen is NOT recommended. Short term storage of cells (less than 2 weeks) at –80°C is acceptable, but should be minimised to ensure maximum stability. Once thawed, samples must be used immediately.
Attention: Intended for only research use and not for direct therapeutic or diagnostic use in human or animals, or for further manufacturing of therapeutic products or devices. And storage in liquid phase nitrogen is not recommended.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Format de cellule Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Human CD19+ B cells from peripheral blood, 5×106 cells Cryopreserved 5 Mou PB19C-1
Human CD19+ B cells from peripheral blood, 10×106 cells Cryopreserved 10 Mou PB19C-2
Human CD19+ B cells from peripheral blood, 25×106 cells Cryopreserved 25 Mou PB19C-3
Human CD19+ B cells from peripheral blood, negative selection, 10×106 cells Cryopreserved 10 Mou PB19NC-1
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité