L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
High-Performance Pharmacy Refrigerator, TSX
Fournisseur: Thermo Scientific
TSX2305PV TSX1205PV TSX3005PV TSX5005PV
HERATSX2305PVEA 8300 EUR InStock
HERATSX2305PV HERATSX1205PV HERATSX3005PV HERATSX5005PV
High-Performance Pharmacy Refrigerator, TSX
Réfrigérateurs
Thermo Scientific™ TSX Series high-performance pharmacy refrigerators are designed with features that support sample protection and sustainability objectives for the storage of pharmaceuticals, vaccines, chemotherapy and other medical and pharmacy-grade storage requiring 2 to 8 °C. The Series’ V-drive technology is designed to provide temperature uniformity that continually adapts to user patterns, offering significant energy savings without compromising protection. The Series’ V-drive technology is designed to provide temperature uniformity that continually adapts to user patterns, offeringMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité