Human peripheral whole blood
Fournisseur: Charles River Laboratories Cell Solutions
PB000F-1 PB000F-2
PB000F-1EA 0 EUR InStock
PB000F-1 PB000F-2
Human peripheral whole blood
Sang
Whole blood is human blood from a standard blood donation. Whole blood is collected from IRB consented healthy human donors in FDA-registered collection centres. Whole blood is collected in a CPD collection bag.
Storage: Use immediately upon receipt.
Attention: Intended for research use only and not for direct therapeutic or diagnostic use in human or animals, or for further manufacturing of therapeutic products or devices.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité