Liquid acid cleaner, Citrajet®
Fournisseur: PerkinElmer
N0777063 N0777064
PERCN0777063EA 222 EUR InStock
PERCN0777063 PERCN0777064
Liquid acid cleaner, Citrajet®
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Citrajet® cleaner is ideal for use in labware washers, manual and ultrasonic cleaning. Use on glassware, metals, plastics, ceramics, porcelain, rubber, berglass and suitable for acid washing and rinsing. Corrosion inhibiting formula removes metal oxides, scale, salts, inorganic residues, trace metals and amphoteric proteins.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité