Giemsa colorant pour la préparation de solutions de Leishman, Jenner, Giemsa et autres colorations
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21172.09 B21172.18
B21172.09EA 30.4 EUR InStock
B21172.09 B21172.18
Giemsa colorant pour la préparation de solutions de Leishman, Jenner, Giemsa et autres colorations
Giemsa colorant
Giemsa stain is a laboratory reagent and stain for microscopy used in cytogenetics and histopathologic detection of malaria and other parasites such as spirochete and protozoan blood parasites.
The stain can be incorporated as a differential staining between bacterial and human cells.
It can also be used to visualize chromosomes or to identify mast cells.
Point de fusion: ∼ 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081642
Numéro CAS: 51811-82-6
EINECS: 257-438-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité