Acetate buffer solution, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
31103-1L 31048-1L 31048-500ML 31103-6X1L
31103-1LEA 57.6 EUR InStock
31103-1L 31048-1L 31048-500ML 31103-6X1L
Acetate buffer solution, Fluka™
Buffers Tampons pH
This pH buffer solution is a combination of sodium acetate/acetic acid in 1:1 ratio for complexometry.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité