Volumetric flasks, class A, glass, clear, ISO-thread and screw caps
Fournisseur: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
0296-40-010018 0296-40-0200 0296-40-0250 0296-40-0500 0296-40-1000 0296-40-0020 0296-40-0025 0296-40-0050
612-2826EA 75.6 EUR InStock
612-2826 612-2827 NEUB0296-40-0250 NEUB0296-40-0500 NEUB0296-40-1000 NEUB0296-40-0020 612-2825 NEUB0296-40-0050
Volumetric flasks, class A, glass, clear, ISO-thread and screw caps
Ballons Fioles jaugées
Borosilicate glass with ISO thread and screw cap
  • Conformity certified with dated batch identification
  • Screw cap made of Celanex red with PTFE gasket
  • With one graduation mark
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité