Fluoride ion chromatography standards, CRM, VHG
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
VHG-I1PF-500 VHG-IF1K-100 VHG-IF1K-500 VHG-IF100-500
PROOVHG-I1PF-500EA 416 EUR InStock
PROOVHG-I1PF-500 PROOVHG-IF1K-100 PROOVHG-IF1K-500 PROOVHG-IF100-500
Fluoride ion chromatography standards, CRM, VHG
Étalons Étalons anioniques Standards de fluorure
This standard solution is intended for use as a certified reference material and calibration standard, for ion chromatography (IC) and techniques using other modes of aqueous ion detection.
Certifications: Traceable to NIST and SRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité