n-Hexane, anhydre (max. 0,003% H₂O)
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under inert gas.
85819.230EA 67.3 EUR InStock
85819.230 85819.269
n-Hexane, anhydre (max. 0,003% H₂O)
n-Hexane
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
Point d'ébullition: 69 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –94,3 °C
Densité: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
ONU: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=30437485f1e4097fd3106a79624a2ac0ac54345f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC, on anhydrous basis) 99-100 %
Color (APHA, Pt-Co) 0-10
Water (KF) 0-0.003 % w/w
Acidity (as Acetic acid) 0-0.001 %
Residue after evaporation 0-0.0005 % w/w
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité