L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2,2,4-Triméthylpentane, Wasser_0,005
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
85821.230EA 137 EUR InStock
85821.230 85821.269
2,2,4-Triméthylpentane, Wasser_0,005
2,2,4-Trimethylpentane
Formule: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MW: 114.23 g/mol
Point d'ébullition: 99.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –107 °C
Densité: 0.692 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008943
Numéro CAS: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
ONU: 1262
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC, on anhydrous basis) 99.5-100 %
Residue after evaporation 0-0.001 % w/w
Water (KF) 0-0.005 % w/w
Acidity (as Acetic acid) 0-0.003 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité