L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Méthanol, ULTRA RESI-ANALYZED® pour analyse des résidus organiques, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
9263.1000EA 122.4 EUR InStock
9263.1000 9263.2500
Méthanol, ULTRA RESI-ANALYZED® pour analyse des résidus organiques, J.T.Baker®
Méthanol
Formule: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Point d'ébullition: 64.6
Point de fusion: -98
Point d'éclair: 11
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
ONU: 1230
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (by GC) (corrected for water) min. 99.8 %
Acetone max. 0.001 %
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation max. 1 ppm
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0003
Titrable Base (meq/g) max. 0.0001
Water (H2O) max. 0.08 %
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide)
Single Impurity Peak (pg/ml) max. 10
FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol)
Single Impurity Peak (ng/ml) max. 5
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité