Cyclohexane, ULTRA RESI-ANALYZED® pour analyse des résidus organiques, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
9258.1000EA 108.52 EUR InStock
9258.1000 9258.2500
Cyclohexane, ULTRA RESI-ANALYZED® pour analyse des résidus organiques, J.T.Baker®
Cyclohexane
Formule: C₆H₁₂
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
ONU: 1145
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=705a7b88658ce44e24bb99f8cd111ce5220e052a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (by GC) (corrected for water) min. 99.0 %
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation max. 2 ppm
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Water (by KF, coulometric) max. 100 ppm
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide)
Single Impurity Peak (pg/ml) max. 10
FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol)
Single Impurity Peak (ng/ml) max. 10
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité