Formate ion chromatography standards, VHG
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
VHG-IFORM-100 VHG-IFORM-500
PROOVHG-IFORM-100EA 85.7 EUR InStock
PROOVHG-IFORM-100 PROOVHG-IFORM-500
Formate ion chromatography standards, VHG
Étalons Étalons anioniques Standards de formiate
This solution is intended for use as a certified reference material (CRM) and calibration standard, for ion chromatography (IC) and techniques using other modes of aqueous ion detection.
Certifications: Traceable to NIST and CRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité