Ion chromatography standard, lithium, VHG
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
VHG-ILI100-500 VHG-ILIW1K-100
PROOVHG-ILI100-500EA 0 EUR InStock
PROOVHG-ILI100-500 PROOVHG-ILIW1K-100
Ion chromatography standard, lithium, VHG
Étalons Étalons cationiques Standards de lithium
This solution is intended for use as a certified reference material and calibration standard, for ion chromatography (IC) and techniques using other modes of aqueous ion detection.
Certifications: Traceable to NIST and SRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité