Pipettes multicanaux, mécaniques, à volume variable, Eppendorf Research® plus (General Lab Product)
Fournisseur: EPPENDORF
3125000.010 3125000.028 3125000.036 3125000.044 3125000.052 3125000.060 3125000.079 3125000.087 3125000.095 3125000.109 3125000.214 3125000.222
613-5903EA 749.7 EUR InStock
613-5903 613-5906 613-5904 613-5907 613-5905 613-5908 613-6974 613-6975 613-6976 613-6977 613-6978 613-6979
Pipettes multicanaux, mécaniques, à volume variable, Eppendorf Research® plus (General Lab Product)
Pipettes Micropipettes
Pipettes polyvalentes et ergonomiques avec conception innovante, répondant aux besoins les plus élevés en matière de précision et d'exactitude.
  • Extrêmement légères
  • Reconception innovante du pipetage à piston : piston en polymère organique Fortron® présentant une grande résistance chimique, thermique et mécanique
  • Nécessitent moins de force et d'effort pour fonctionner que ce soit lors de l'aspiration, de la distribution, de l'expulsion et l'éjection des embouts
  • Embout rétractable à ressort garantissant l'étanchéité, prolongeant la vie de l'embout et assurant un alignement parfait de la pointe
  • Retrait individuel des canaux pour un entretien simple et rapide
  • Entièrement autoclavables
Développées et conçues pour des applications générales de laboratoire et de recherche en sciences de la vie. Les applications typiques incluent: les aliments et les boissons, la médecine légale, les cosmétiques, l'agriculture, les études animales, l'analyse chimique, les applications de recherche dans les établissements médicaux et universitaires.
Certifications: Sans marquage CE.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité