Nitrate(N), ion chromatography standard, VHG
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
VHG-INO3N-500 VHG-INO3N-100
PROOVHG-INO3N-500EA 164 EUR InStock
PROOVHG-INO3N-500 PROOVHG-INO3N-100
Nitrate(N), ion chromatography standard, VHG
Étalons Étalons anioniques Standards de nitrate(N)
This solution is intended for use as a certified reference material (CRM) and calibration standard, for ion chromatography (IC) and techniques using other modes of aqueous ion detection.
Certifications: Traceable to NIST and SRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité