Viscosity test standard for PTP, VHG
Fournisseur: LGC Standards
PROOG-VPTPVISC-50EA 122 EUR InStock
PROOG-VPTPVISC-50
Viscosity test standard for PTP, VHG
Étalons Étalons de viscosité
This proficiency testing program (PTP) was specially designed to give analytical laboratories instant validation while measuring viscosity in new and used oils.
Certifications: Traceable to CRM. ISO/IEC 17043 accredited.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité