Phosphate ion chromatography standard (PO₄⁻³ as P), VHG
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
VHG-IPO4P-100 VHG-IPO4P-500
PROOVHG-IPO4P-100EA 90.4 EUR InStock
PROOVHG-IPO4P-100 PROOVHG-IPO4P-500
Phosphate ion chromatography standard (PO₄⁻³ as P), VHG
Étalons Étalons anioniques Standards de phosphate(P)
This solution is intended for use as a certified reference material (CRM) and calibration standard, for ion chromatography (IC) and techniques using other modes of aqueous ion detection.
Certifications: Traceable to NIST and SRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité