Viscosimètres Ubbelohde, ViscoClock plus
Fournisseur: SI Analytics
285417900 285417910 285417930
616-0160EA 1690 EUR InStock
616-0160 616-0161 616-0162
Viscosimètres Ubbelohde, ViscoClock plus
Viscosimètres Viscosimètres capillaires automatiques
ViscoClock plus est une unité de chronométrage électronique pour les viscosimètres capillaires en verre, afin de déterminer la viscosité cinématique et relative.
  • Mesure automatique du temps d'écoulement
  • Support en PPA haute performance pour des températures jusqu'à 150 °C.
  • Vanne d'aération électromagnétique pour une manipulation pratique de viscosimètre Ubbelohde
  • Stockage de données incluant la date et l'heure ainsi que le numéro d'identification du viscosimètre et de l'échantillon
Conception spéciale pour viscosimètres de type Ubbelohde, réputés pour le summum de la précision.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité