Measuring scoops
Fournisseur: Sampling Systems
1900A-01 1900A-05 1900A-10 1900A-25 1900A-50
SAMP1900A-01EA 74.8 EUR InStock
SAMP1900A-01 SAMP1900A-05 SAMP1900A-10 SAMP1900A-25 SAMP1900A-50
Measuring scoops
Pelles
These measuring scoops made from high quality 316 stainless steel are ideal for scooping out fixed volumes of powder.
  • Crevice-free
  • Polished
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité