Conductimètre portable, Eutech CON 150
Fournisseur: EUTECH
ECCONWP15003 ECCONWP15003K
663-0343EA 500 EUR InStock
663-0343 663-0344
Conductimètre portable, Eutech CON 150
Electrochemistry Meters Conductimètres
Cet appareil de mesure portable est étanche à l'eau et conforme aux exigences de l'indice de protection IP 67.
  • Le grand écran LCD à trois lignes affiche la mesure de la conductivité ou des solides dissous totaux avec la température, ainsi que l'efficacité de la cellule
  • Système Grip-Clip™ : sécurise rapidement et facilement l'électrode de pH à un bécher ou un conteneur
  • Possibilité de stocker jusqu'à 150 mesures avec la température
  • Coefficient de température réglable - Régler sur 0,0% pour respecter les méthodes USP pour les mesures non compensées
  • Étalonnage manuel ou à l'aide de normes reconnues automatiquement ; alarme de délai d'étalonnage dépassé
  • Peut être utilisé avec deux piles AA ou un adaptateur de courant universel (non inclus)
  • Support intégré avec option de montage mural pour faciliter les mesures et le stockage sur la paillasse
L'appareil accepte les sondes avec une constante de cellule de 0,1 ; 1,0 ou 10.
Information de livraison: L'appareil de mesure est fourni avec une cellule de conductivité (K=1,0), un système Grip-Clip™ et deux piles AA.
Le kit comprend un appareil de mesure, une cellule de conductivité (K = 1,0), un système Grip-Clip ™, deux piles AA, un étui de transport rigide et une solution d'étalonnage.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité