Dissolved oxygen meter, bench, Eutech DO 700
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Eutech DO 700
664-0233EA 1197 EUR InStock
664-0233
Dissolved oxygen meter, bench, Eutech DO 700
Compteurs électrochimiques Oxymètres
This economical and user-friendly DO meter is ideal for routine applications in laboratories, productions plants and schools.
  • Dissolved oxygen measurements in ppm, mg/L or % saturation
  • Large, easy-to-read display
  • Ready indicator informs users when readings are stable
  • Accurate readings in varying conditions with temperature, salinity and barometric pressure compensation
  • Non volatile memory holds up to 100 data points
  • Integral electrode holder
Information de livraison: Supplied with dissolved oxygen/ATC probe (DO6HANDY), integral electrode holder and 100/240 VAC adapter.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité