Connecting adapters, with parallel necks
Fournisseur: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
0900-10-292929 0900-10-191919 0900-10-191929
NEUB0900-10-292929EA 110 EUR InStock
NEUB0900-10-292929 NEUB0900-10-191919 NEUB0900-10-191929
Connecting adapters, with parallel necks
Adaptateurs Raccords à rodage conique
Two necked adapters made of borosilicate glass 3.3
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité