Ammonium sulfate 99.0-100.5% NF, ACS testé pour les endotoxines
Fournisseur: VWR Chemicals
6496.1000EA 96.4 EUR InStock
6496.1000 6496.5000 6496.9025
Ammonium sulfate 99.0-100.5% NF, ACS testé pour les endotoxines
Ammonium sulphate
Attention: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API)
Formule: (NH₄)₂SO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003391
Numéro CAS: 7783-20-2
Merck Index: 13,00559
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 --> 100.5 %
Appearance White crystalline powder
Identification (NH4) Passes test NF
Identification (SO4) Passes test NF
pH (25°C; 5 %) 5.0 --> 6.0
Heavy metals (ICP-OES) Max. 5 ppm
Insoluble matter Max. 0.005 %
Residue on ignition Max. 0.005 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Bacterial endotoxins Max. 2.5 EU/g
Total aerobic microbial count Max. 1000 CFU/g
Total combined yeasts and molds Max. 10 CFU/g
Residual solvents Passes test
Conforms to NF Passes test
Conforms to ACS Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité