Calcium chlorure dihydraté Ph. Eur., USP, BP, JP testé pour les endotoxines
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
6495.1000EA 75.2 EUR InStock
6495.1000 6495.9025 6495.5000
Calcium chlorure dihydraté Ph. Eur., USP, BP, JP testé pour les endotoxines
Calcium chlorure dihydraté
Appearance: White or almost white, crystalline mass or colourless crystals.
Attention: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API)
Formule: CaCl₂·2H₂O
Point de fusion: 176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149613
Numéro CAS: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Heavy metals (as Pb) [JP] ≤10 ppm
Bacterial endotoxins ≤2.5 EU/g
Residual solvents Passes test
As (Arsenic) [JP] ≤2 ppm
Cd (Cadmium) ≤0.1 ppm
Co (Cobalt) ≤1 ppm
Hg (Mercury) ≤2 ppm
Ni (Nickel) ≤6 ppm
Pb (Lead) ≤5 ppm
V (Vanadium) ≤10 ppm
Conforms to Ph.Eur./USP/BP/JP Passes test
Ph.Eur./BP specifications: .
Assay [Ph.Eur./BP] 97.0 - 103.0 %
Identification A Passes test USP
Identification B Passes test USP
Identification C Passes test Ph.Eur./BP
Appearance of solution Passes test Ph.Eur./BP
Acidity or alkalinity Passes test Ph.Eur./BP
SO4 (Sulphate) [Ph.Eur./BP] ≤300 ppm
Al (Aluminium) Passes test Ph.Eur./BP
Fe (Iron) [Ph.Eur./BP] ≤10 ppm
Magnesium and alkali metals [Ph.Eur./BP] ≤0.5 %
USP specifications: .
Assay [USP] 99.0 - 107.0 %
Iron, aluminium and phosphate Passes test JP
Limit of Mg and alkali salts [USP] ≤1.0 %
pH (25°C; 50 mg/ml) [USP] 4.5 - 9.2
JP specifications: .
Assay [JP] 96.7 - 103.3 %
Identification Passes test JP
pH (1 g/20 ml) [JP] 4.5 - 9.2
Clarity and colour of solution Passes test JP
SO4 (Sulphate) [JP] ≤0.024 %
Hypochlorite Passes test JP
Ba (Barium) Passes test JP
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité