di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté, Conforme aux spécifications analytiques Ph. Eur., USP
Fournisseur: Thermo Scientific
460790010 460790050
ACRO460790010EA 87.4 EUR InStock
ACRO460790010 ACRO460790050
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté, Conforme aux spécifications analytiques Ph. Eur., USP
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté
Certifications: Meets requirements of USP, Ph. Eur.
Formule: Na₂HPO₄·2H₂O
Point de fusion: 243…245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149182
Numéro CAS: 10028-24-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white or colorless Powder or crystals
Loss on drying 19.5 % to 21.0 % (130°C)
Appearance of solution (5 % in water) Clear colorless
Identification Passes test
Titration with NaOH 98.0 to 100.5 % (dried substance)
Chloride (Cl) ≤0.04 %
Sulfate (SO4) ≤0.1 %
Arsenic (As) ≤4 ppm
Iron (Fe) ≤40 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Impurity ≤2,5% (Monosodium phosphate)
Insoluble matter ≤0.4 %
Reducing substances Passes test
Melting point 243 - 245 °C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité