Sodium hydroxyde solution 50% (p/p), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Caustic soda
3727.91000EA 14469.12 EUR InStock
3727.91000 3727.9025 3727.2500 3727.1000
Sodium hydroxyde solution 50% (p/p), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
Attention: IMPORTANT: Material will freeze if stored below 60°F (16°C). Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 49.5 - 50.5 %
Ammonium Hydroxide Precipitate max. 0.01 %
Chloride (Cl) max. 0.002 %
Potassium (K) max. 0.01 %
Heavy Metals (as Ag) max. 0.001 %
Sodium Carbonate (Na2CO3) max. 0.3 %
Sulfate (SO4) max. 0.001 %
Trace Impurities (in ppm)
Iron (Fe) max. 5
Nickel (Ni) max. 5
Nitrogen Compounds (as N) max. 5
Phosphate (PO4) max. 5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité