Eau, BAKER ANALYZED® HPLC pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Management of Change (MOC) category = NI
4218.2500EA 46.51 EUR InStock
4218.2500 4218.1000
Eau, BAKER ANALYZED® HPLC pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
Eau
Formule: H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Particulate Matter max. 0.0001 %
Residue after Evaporation max. 2 ppm
Ultraviolet absorbance of largest eluted peak
at 220 nm max. 0.005 au
at 254 nm max. 0.001 au
Physical Data (not specifications):
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité