Organic reference standards, β-zearalenol (NMIA P1796)
Fournisseur: LGC Standards
PROONMIAP1796EA 667 EUR InStock
PROONMIAP1796
Organic reference standards, β-zearalenol (NMIA P1796)
Étalons Étalons organiques
The purity estimate by traditional analytical techniques was obtained by subtraction from 100% of total impurities by HPLC with UV detection, Karl Fischer analysis, thermogravimetric analysis and 1H NMR is 99,3 ± 1,3% mass fraction, (95% coverage interval). Supporting evidence is provided by elemental microanalysis.
  • White crystalline powder
  • Moisture content ≤0,7% mass fraction
  • Volatile content and non volatile residue ≤0,3% mass fraction
  • CAS no.: 71030-11-0
Synonyms: (3S,7S,11E)-3,4,5,6,7,8,9,10-octahydro-7,14,16-trihydroxy-3-methyl-1H-2-benzoxacyclotetradecin-1-one.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité