L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bottle top dispensers, Dispensette® S, DAkkS
Fournisseur: Brand
DAKKS4600170 DAKKS4600171 DAKKS4600331 DAKKS4600341 DAKKS4600360 DAKKS4600361 DAKKS4600350 DAKKS4600351
BRNDDAKKS4600170EA 874 EUR InStock
BRNDDAKKS4600170 BRNDDAKKS4600171 BRNDDAKKS4600331 BRNDDAKKS4600341 BRNDDAKKS4600360 BRNDDAKKS4600361 BRNDDAKKS4600350 BRNDDAKKS4600351
Bottle top dispensers, Dispensette® S, DAkkS
Distributeurs pour flacons
Fixed volume or variable volume, analogue-adjustable or Digital Easy Calibration.
  • With or without recirculation valve
  • Three different models of volume adjustment available: Fixed (Fixed-volume for standard applications; simple calibration adjustment with supplied tool) and Analog (Analog volume display, fast volume adjustment; simple calibration adjustment with supplied tool)
  • Digital EASY CALIBRATION: Easy to read digital display; dispensing volume can be set accurately and reproducibly. Easy Calibration technique for adjustment in seconds without tools;
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité