L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
3-(p-Anilinophénylazo)benzenesulfonate de sodium
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulphonic acid sodium salt, Acid Yellow 36
413720010 413721000 413722500
ACRO413720010EA 205 EUR InStock
ACRO413720010 ACRO413721000 ACRO413722500
3-(p-Anilinophénylazo)benzenesulfonate de sodium
3-(p-Anilinophénylazo)benzenesulfonate de sodium
Formule: C₁₈H₁₄N₃NaO₃S
MW: 375.38 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007486
Numéro CAS: 587-98-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Golden to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥88 %
UV Lambda max 413 to 419 nm (in methanol)
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥400
Visual transition interval from pH 1.2 (red) to 2.3 (yellow)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité