Test tube rack slanter, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art
Scienceware®
BELAF188900100EA 53.7 EUR InStock
BELAF188900100
Test tube rack slanter, SP Bel-Art
Portoirs Tube Racks
Made of PP.
  • Base legs have predetermined slots that stand slides in and out of to easily change angles
  • Fits racks up to 293×242×83 mm
  • Autoclavable
These rack slanters used to tilt the test tube rack to 25°, 35° or 45° to reduce hand strain when working with pipettors. It is also ideal for creating agar slant tubes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité