Acide pentafluorobenzoïque 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic acid
129910050 129910250 129911000
ACRO129910050EA 24.8 EUR InStock
ACRO129910050 ACRO129910250 ACRO129911000
Acide pentafluorobenzoïque 99%
Acide pentafluorobenzoïque
Formule: C₇HF₅O₂
MW: 212,08 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 100…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002406
Numéro CAS: 602-94-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 104 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité