Ethyl violet 80%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO410490250EA 34.2 EUR InStock
ACRO410490250
Ethyl violet 80%
Ethyl violet
Formule: C₃₁H₄₂ClN₃
MW: 492,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011765
Numéro CAS: 2390-59-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤4 %
Dye content ≥75 %
UV Lambda max 593 to 599 nm (c=0.1, H2O)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité