5-Méthylindoline-2,3-dione 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
206860010 206860050
ACRO206860010EA 37.6 EUR InStock
ACRO206860010 ACRO206860050
5-Méthylindoline-2,3-dione 95%
5-Méthylindoline-2,3-dione
Formule: C₉H₇NO₂
Point de fusion: 180 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005721
Numéro CAS: 608-05-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange-red to red-purple to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 190 °C
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité